Anti-HSD11B2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-3618R-CY3
BOSSBS-3618R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-3618R-CY3
Anti-HSD11B2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Catalyzes the conversion of cortisol to the inactive metabolite cortisone. Modulates intracellular glucocorticoid levels, thus protecting the nonselective mineralocorticoid receptor from occupation by glucocorticoids.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: HSD11B2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité