Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIAH1/SIAH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3634R-CY5.5
BOSSBS-3634R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3634R-CY5.5
Anti-SIAH1/SIAH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Siah2 is a E3 Ubiquitin ligase protein that mediates ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins. E3 ubiquitin ligases accept ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme in the form of a thioester and then directly transfer the ubiquitin to targets. Siah2 triggers the ubiquitin-mediated degradation of many proteins, including transcription regulators (e.g. POU2AF1, PML, NCOR1), cell surface receptors (e.g. DCC), antiapoptotic proteins (e.g. BAG1), and proteins involved in synaptic vesicle function in neurons (e.g. SYP). Siah2 has some overlapping function with SIAH1 but is able to trigger the ubiquitin-mediated degradation of TRAF2, whereas SIAH1 can not.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SIAH1/2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité