Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HRH3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3635R-CY7
BOSSBS-3635R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-3635R-CY7
Anti-HRH3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The H3 subclass of histamine receptors could mediate the histamine signals in CNS and peripheral nervous system. Signals through the inhibition of adenylate cyclase and displays high constitutive activity (spontaneous activity in the absence of agonist). Agonist stimulation of isoform 3 neither modified adenylate cyclase activity nor induced intracellular calcium mobilization.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HRH3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité