Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAB39 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3636R-CY7
BOSSBS-3636R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3636R-CY7
Anti-CAB39 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Mouse protein 25 alpha (MO25 alpha, CAB39) is a 40-kDa protein that, together with the STE20-related adaptor-alpha (STRAD alpha) pseudo kinase, forms a regulatory complex capable of stimulating the activity of the LKB1 tumor suppressor protein kinase. The latter is mutated in the inherited Peutz-Jeghers cancer syndrome (PJS). CAB39 binds directly to a conserved Trp-Glu-Phe sequence at the STRAD alpha C terminus, markedly enhancing binding of STRAD alpha to LKB1 and increasing LKB1 catalytic activity. Skeletal muscle contraction results in the phosphorylation and activation of the AMP-activated protein kinase (AMPK) by an upstream kinase (AMPKK). The LKB1-STE-related adaptor (STRAD)-mouse protein 25 (MO25) complex is the major AMPKK in skeletal muscle; however, LKB1-STRAD-MO25 activity is not increased by muscle contraction. This relationship suggests that phosphorylation of AMPK by LKB1-STRAD-MO25 during skeletal muscle contraction may be regulated by allosteric mechanisms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CAB39
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité