Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FPR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3654R-CY3
BOSSBS-3654R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-3654R-CY3
Anti-FPR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Low affinity receptor for N-formyl-methionyl peptides, which are powerful neutrophils chemotactic factors. Binding of FMLP to the receptor causes activation of neutrophils. This response is mediated via a G-protein that activates a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. The activation of LXA4R could result in an anti-inflammatory outcome counteracting the actions of proinflammatory signals such as LTB4 (leukotriene B4).

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FPRL1/Lipoxin A4 receptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité