Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NIPP1/ARD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-3658R-A750
BOSSBS-3658R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-3658R-A750
Anti-NIPP1/ARD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Inhibitor subunit of the major nuclear protein phosphatase 1 (PP1). It has RNA binding activity but does not cleave RNA and may target PP1 to RNA associated substrates. May also be involved in pre mRNA splicing. Binds DNA and might act as a transcriptional repressor. Seems to be required for cell proliferation.

Type: Primary
Antigen: NIPP1/ARD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/351
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Others; Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité