Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DACH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3659R-CY7
BOSSBS-3659R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3659R-CY7
Anti-DACH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
DACH2 is a transcription factor that is involved in regulation of organogenesis. It seems to be a regulator for SIX1 and SIX6 and may act as a corepressor of SIX6 in regulating proliferation by directly repressing cyclin-dependent kinase inhibitors, including the p27Kip1 promoter. It probably binds to DNA via its DACH box-N domain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DACH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité