Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3666R-CY3
BOSSBS-3666R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3666R-CY3
Anti-CAM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Calmodulin consists of two glycoproteins, 34 and 39 kDa, sometimes designated epithelial antigen, epithelial specific antigen, and epithelial glycoprotein. The glycoproteins are located on the cell membrane surface and in the cytoplasm of virtually all epithelial cells with the exception of most squamous epithelia, hepatocytes, renal proximal tubular cells, gastric parietal cells and myoepithelial cells. Epithelial Calmodulin is found in the large majority of adenocarcinomas of most sites (50-100% in various studies; as well as neuroendocrine tumours, including small cell carcinoma. Renal cell carcinoma and hepatocellular carcinoma stain in about 30% of the cases. Calmodulin mediates the control of a large number of enzymes and other proteins by Ca(2+). Among the enzymes to be stimulated by the calmodulin Ca(2+) complex are a number of protein kinases and phosphatases. Calmodulin has four functional calcium binding sites.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CAM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité