Anti-SLC44A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-3667R-CY3
BOSSBS-3667R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-3667R-CY3
Anti-SLC44A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Choline transporter. May be involved in membrane synthesis and myelin production.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SLC44A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité