Anti-BRN3A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-3669R-A680
BOSSBS-3669R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-3669R-A680
Anti-BRN3A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Probable transcription factor which may play a role in the regulation of specific gene expression within a subset of neuronal lineages. May play a role in determining or maintaining the identities of a small subset of visual system neurons.
Type: Primary
Antigen: BRN3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 325-419/419
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité