Anti-POU4F1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-3669R-CY5
BOSSBS-3669R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-3669R-CY5
Anti-POU4F1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Probable transcription factor which may play a role in the regulation of specific gene expression within a subset of neuronal lineages. May play a role in determining or maintaining the identities of a small subset of visual system neurons.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: POU4F1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité