Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPB8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3672R-CY7
BOSSBS-3672R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3672R-CY7
Anti-HSPB8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Hsp22 (HSPB8) is a 196-amino acid protein that contains a central portion homologous to a highly conserved HSP-alpha crystallin domain common to all the small heat shock protein (HSP20) family members. Hsp22 is a monomeric protein which interacts with HSPB1. It displays temperature-dependent chaperone activity. The highest abundance of Hsp22 is in skeletal muscle, heart, and placenta. Mutations in the HSPB8 gene are associated with the inherited peripheral neuropathies, autosomal dominant distal hereditary motor neuropathy type IIA (dSMA) and axonal Charcot-Marie-Tooth disease type 2L (CMT2L).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HSPB8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité