Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DIO2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-3673R-FITC
BOSSBS-3673R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-3673R-FITC
Anti-DIO2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
DIO2 belongs to the iodothyronine deiodinase family and is responsible for the deiodination of T4 (3,5,3',5'-tetraiodothyronine) into T3 (3,5,3'-triiodothyronine). It is essential for providing the brain with appropriate levels of T3 during the critical period of development. DIO2 is expressed in heart, skeletal muscle, placenta, fetal brain and several regions of the adult brain. There are two named isoforms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DIO2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité