Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3680R
BOSSBS-3680REA 719 EUR InStock
BOSSBS-3680R
Anti-APC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Tumor suppressor. Promotes rapid degradation of CTNNB1 and participates in Wnt signaling as a negative regulator. APC activity is correlated with its phosphorylation state. Activates the GEF activity of SPATA13 and ARHGEF4. Plays a role in hepatocyte growth factor (HGF)-induced cell migration. Required for MMP9 up-regulation via the JNK signaling pathway in colorectal tumor cells. Acts as a mediator of ERBB2-dependent stabilization of microtubules at the cell cortex. It is required for the localization of MACF1 to the cell membrane and this localization of MACF1 is critical for its function in microtubule stabilization.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: APC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité