Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nox3/NADPH oxidase 3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-3683R-A750
BOSSBS-3683R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-3683R-A750
Anti-Nox3/NADPH oxidase 3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
NADPH oxidase which constitutively produces superoxide upon formation of a complex with CYBA/p22phox. Plays a role in the biogenesis of otoconia/otolith, which are crystalline structures of the inner ear involved in the perception of gravity.

Type: Primary
Antigen: Nox3/NADPH oxidase 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 65-160/568
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité