Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PHD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3686R-A680
BOSSBS-3686R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-3686R-A680
Anti-PHD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Cellular oxygen sensor that catalyses, under normoxic conditions, the post-translational formation of 4-hydroxyproline in hypoxia-inducible factor (HIF) alpha proteins. Hydroxylates a specific proline found in each of the oxygen-dependent degradation (ODD) domains (N-terminal, NODD, and C-terminal, CODD) of HIF1A. Also hydroxylates HIF2A. Has a preference for the CODD site for both HIF1A and HIF1B. Hydroxylated HIFs are then targeted for proteasomal degradation via the von Hippel-Lindau ubiquitination complex. Under hypoxic conditions, the hydroxylation reaction is attenuated allowing HIFs to escape degradation resulting in their translocation to the nucleus, heterodimerization with HIF1B, and increased expression of hypoxy-inducible genes. EGLN1 is the most important isozyme under normoxia and, through regulating the stability of HIF1, involved in various hypoxia-influenced processes such as angiogenesis in retinal and cardiac functionality. Target proteins are preferencially recognized via a LXXLAP motif.

Type: Primary
Antigen: PHD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 42-140/426
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité