Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP2K4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3693R-CY3
BOSSBS-3693R-CY3EA 885 EUR InStock
BOSSBS-3693R-CY3
Anti-MAP2K4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Dual specificity protein kinase which acts as an essential component of the MAP kinase signal transduction pathway. Essential component of the stress-activated protein kinase/c-Jun N-terminal kinase (SAP/JNK) signaling pathway. With MAP2K7/MKK7, is the one of the only known kinase to directly activate the stress-activated protein kinase/c-Jun N-terminal kinases MAPK8/JNK1, MAPK9/JNK2 and MAPK10/JNK3. MAP2K4/MKK4 and MAP2K7/MKK7 both activate the JNKs by phosphorylation, but they differ in their preference for the phosphorylation site in the Thr-Pro-Tyr motif. MAP2K4 shows preference for phosphorylation of the Tyr residue and MAP2K7/MKK7 for the Thr residue. The phosphorylation of the Thr residue by MAP2K7/MKK7 seems to be the prerequisite for JNK activation at least in response to proinflammatory cytokines, while other stimuli activate both MAP2K4/MKK4 and MAP2K7/MKK7 which synergistically phosphorylate JNKs. MAP2K4 is required for maintaining peripheral lymphoid homeostasis. The MKK/JNK signaling pathway is also involved in mitochondrial death signaling pathway, including the release cytochrome c, leading to apoptosis. Whereas MAP2K7/MKK7 exclusively activates JNKs, MAP2K4/MKK4 additionally activates the p38 MAPKs MAPK11, MAPK12, MAPK13 and MAPK14.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAP2K4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité