Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CETP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-3694R-A350
BOSSBS-3694R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3694R-A350
Anti-CETP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
High density lipoproteins (HDLs) have been proposed to function jointly with lecithin:cholesterol acyltransferase and CETP to facilitate cholesterol transport from tissues to the liver. This mechanism, referred to as reverse cholesterol transport, is physiologically important because it maintains systemic cholesterol levels. CETP is responsible for neutral lipid transfer activity in plasma in numerous species. Since CETP is able to accelerate specifically the exchange of lipid components between pro- and anti-atherogenic lipoprotein fractions, it may be a key determinant of the global atherogenicity of the plasma lipoprotein profile and arises as a possible target in atherosclerosis prevention. CETP has an important role in reverse cholesterol transport and shaping and affecting the composition of plasma lipoproteins. In general elevated levels of CETP have been associated with increased risk of coronary heart disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CETP
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité