Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTR9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3697R-A647
BOSSBS-3697R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3697R-A647
Anti-CTR9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
CTR9 is a component of the PAF (polymerase-associated factor) complex which interacts with histone-modifying enzymes and RNA polymerase II and plays a role in a number of transcription-related processes. Recent studies show that CTR9 can regulate IL-6-responsive gene transcription by influencing histone methylation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CTR9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité