Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-3699R-A555
BOSSBS-3699R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-3699R-A555
Anti-GPR15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
GPR15 is a probable chemokine receptor,its expression has been reported in CD4(+) T lymphocytes, alveolar macrophages, and the basal surface of the small intestinal epithelium. ESTs have been isolated from normal brain and kidney cancer libraries.This gene encodes a G protein-coupled receptor that acts as a chemokine receptor for human immunodeficiency virus type 1 and 2. The encoded protein localizes to the cell membrane. [provided by RefSeq, Nov 2012].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPR15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité