Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-p63 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3714R-CY7
BOSSBS-3714R-CY7EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3714R-CY7
Anti-p63 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes a member of the p53 family of transcription factors. An animal model, p63 -/- mice, has been useful in defining the role this protein plays in the development and maintenance of stratified epithelial tissues. p63 -/- mice have several developmental defects which include the lack of limbs and other tissues, such as teeth and mammary glands, which develop as a result of interactions between mesenchyme and epithelium. Mutations in this gene are associated with ectodermal dysplasia, and cleft lip/palate syndrome 3 (EEC3); split-hand/foot malformation 4 (SHFM4); ankyloblepharon-ectodermal defects-cleft lip/palate; ADULT syndrome (acro-dermato-ungual-lacrimal-tooth); limb-mammary syndrome; Rap-Hodgkin syndrome (RHS); and orofacial cleft 8. Both alternative splicing and the use of alternative promoters results in multiple transcript variants encoding different proteins. Many transcripts encoding different proteins have been reported but the biological validity and the full-length nature of these variants have not been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: p63
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité