Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TP73 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3717R
BOSSBS-3717REA 737 EUR InStock
BOSSBS-3717R
Anti-TP73 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
P73 protein is a structural and functional homologue of p53, a tumor suppressor gene. In this study, The p73 protein, p19ras, by the yeast two-hybrid screening method. Alternative splicing of the proto-oncogene H-ras pre-mRNA has led to two distinct transcripts, Ras proteins are known to be small membrane-localized guanine nucleotide-binding proteins. However, unlike other Ras proteins, p19ras is localized in the nucleus and the cytosol and its interaction with P73 protein occurred exclusively in the nucleus. Oncogenic MDM2 (mouse double minutes 2) is a known repressor of p73 transcriptional activity. In this study, when p19ras was bound to MDM2, it further inhibited the association of MDM2 to the p73 protein. Therefore, this study presents a novel pathway of Ras signaling that occurs in the nucleus, involving p19ras and p73.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TP73
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité