Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-OPRM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3724R-CY7
BOSSBS-3724R-CY7EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3724R-CY7
Anti-OPRM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes one of three opioid receptors. The mu opioid receptor is the principal target of endogenous opioid peptides and opioid analgesic agents such a s beta-endorphn and enkephalins. The NM_001008503.1:c.118A>G allele had been associated with opioid and alcohol addiction and variations in pain sensitivity but evidence is conflicting. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jun 2012]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: OPRM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité