Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRKCD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3727R
BOSSBS-3727REA 714 EUR InStock
BOSSBS-3727R
Anti-PRKCD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Protein Kinase C delta (PKC delta) is a 78 kDa member of the novel group (nPKCs: sensitive to diacylglycerol, phosphatidylserine, and phorbol esters) of the PKC family of serine/threonine kinases that are involved in a wide range of physiological processes including mitogenesis, cell survival and transcriptional regulation. PKC delta is an ubiquitously expressed PKC isozyme that has been implicated in the regulation of multiple cellular processes including cell cycle progression and apoptosis.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PRKCD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité