Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3751R-CY5
BOSSBS-3751R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3751R-CY5
Anti-RAN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Ran (ras-related nuclear protein) is a small GTP binding protein belonging to the RAS superfamily that is essential for the translocation of RNA and proteins through the nuclear pore complex. The Ran protein is also involved in control of DNA synthesis and cell cycle progression. Nuclear localization of Ran requires the presence of regulator of chromosome condensation 1 (RCC1). Mutations in Ran disrupt DNA synthesis. Because of its many functions, it is likely that Ran interacts with several other proteins. Ran regulates formation and organization of the microtubule network independently of its role in the nucleus-cytosol exchange of macromolecules. Ran could be a key signaling molecule regulating microtubule polymerization during mitosis. RCC1 generates a high local concentration of Ran-GTP around chromatin which, in turn, induces the local nucleation of microtubules. Ran is an androgen receptor (AR) coactivator that binds differentially with different lengths of polyglutamine within the androgen receptor. Polyglutamine repeat expansion in the AR is linked to Kennedy's disease (X-linked spinal and bulbar muscular atrophy). Ran coactivation of the AR diminishes with polyglutamine expansion within the AR, and this weak coactivation may lead to partial androgen insensitivity during the development of Kennedy's disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité