Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLDN6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-3754R-A555
BOSSBS-3754R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3754R-A555
Anti-CLDN6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Claudin 6 is a multipass transmembrane protein in the Claudin family. Claudin 6 is expressed by epithelial cells where it participates in tissue development and the maintenance of tight junction integrity. Claudin 6 is also a global marker of definitive endoderm. Directly interacts with TJP1/ZO-1, TJP2/ZO-2 and TJP3/ZO-3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLDN6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité