Anti-CRKL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-3755R-A647
BOSSBS-3755R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3755R-A647
Anti-CRKL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Crkl is a 34kDa adaptor protein which has been shown to activate the RAS and JUN kinase signalling pathways and transforms fibroblasts in a RAS dependant manner. Crkl is a substitute of BCR ABL tyrosine kinase. In addition, Crkl has oncogenic potential.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CRKL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité