Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPP1CA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3756R-A680
BOSSBS-3756R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-3756R-A680
Anti-PPP1CA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
PPP1A is a serine/threonine protein phosphatase catalytic subunit that is essential for regulating cellular stress responses in eukaryotes. It binds to magnesium or manganese ions and exists as a monomer. It is essential for cell division, and participates in the regulation of glycogen metabolism, muscle contractility and protein synthesis. PPP1A is involved in the regulation long term synaptic plasticity and may play an important role in dephosphorylating substrates such as Ca2+/calmodulin dependent protein kinase II.

Type: Primary
Antigen: PPP1CA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 281-382/382
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité