Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PP1A/PP2CA/PPP1CA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3756R-CY3
BOSSBS-3756R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3756R-CY3
Anti-PP1A/PP2CA/PPP1CA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
PPP1A is a serine/threonine protein phosphatase catalytic subunit that is essential for regulating cellular stress responses in eukaryotes. It binds to magnesium or manganese ions and exists as a monomer. It is essential for cell division, and participates in the regulation of glycogen metabolism, muscle contractility and protein synthesis. PPP1A is involved in the regulation long term synaptic plasticity and may play an important role in dephosphorylating substrates such as Ca2+/calmodulin dependent protein kinase II.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PP1A/PP2CA/PPP1CA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité