Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100A4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3759R-A680
BOSSBS-3759R-A680EA 874 EUR InStock
BOSSBS-3759R-A680
Anti-S100A4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
S100 belongs to the family of calcium binding proteins such as calmodulin and troponin C. S100A is composed of an alpha and beta chain whereas S100B is composed of two beta chains. S100 protein is also expressed in the antigen presenting cells such as the Langerhans cells in skin and interdigitating reticulum cells in the paracortex of lymph nodes. S100A4 has been implicated in motility, invasion and tubulin polymerization. It is also involved in tumor metastasis.

Type: Primary
Antigen: S100A4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 15-101/101
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité