Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-H3F3A Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-3769R-FITC
BOSSBS-3769R-FITCEA 885 EUR InStock
BOSSBS-3769R-FITC
Anti-H3F3A Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Modulation of the chromatin structure plays an important role in the regulation of transcription in eukaryotes. The nucleosome, made up of four core histone proteins (H2A, H2B, H3 and H4), is the primary building block of chromatin. The N-terminal tail of core histones undergoes different posttranslational modifications including acetylation, phosphorylation and methylation. These modifications occur in response to cell signal stimuli and have a direct effect on gene expression. In most species, the histone H2B is primarily acetylated at lysines 5, 12, 15 and 20. Histone H3 is primarily acetylated at lysines 9, 14, 18 and 23. Acetylation at lysine 9 appears to have a dominant role in histone deposition and chromatin assembly in some organisms. Phosphorylation at Ser10 of histone H3 is tightly correlated with chromosome condensation during both mitosis and meiosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Histone H3 Di Methyl K36
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité