Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-H3F3A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3776R-A647
BOSSBS-3776R-A647EA 885 EUR InStock
BOSSBS-3776R-A647
Anti-H3F3A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Variant histone H3 which replaces conventional H3 in a wide range of nucleosomes in active genes. Constitutes the predominant form of histone H3 in non-dividing cells and is incorporated into chromatin independently of DNA synthesis. Deposited at sites of nucleosomal displacement throughout transcribed genes, suggesting that it represents an epigenetic imprint of transcriptionally active chromatin. Nucleosomes wrap and compact DNA into chromatin, limiting DNA accessibility to the cellular machineries which require DNA as a template. Histones thereby play a central role in transcription regulation, DNA repair, DNA replication and chromosomal stability. DNA accessibility is regulated via a complex set of post-translational modifications of histones, also called histone code, and nucleosome remodeling.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Histone H3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité