Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASF1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-3777R-A750
BOSSBS-3777R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-3777R-A750
Anti-ASF1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Histone chaperone that facilitates histone deposition and histone exchange and removal during nucleosome assembly and disassembly. Cooperates with chromatin assembly factor 1 (CAF-1) to promote replication-dependent chromatin assembly and with HIRA to promote replication-independent chromatin assembly. Required for the formation of senescence-associated heterochromatin foci (SAHF) and efficient senescence-associated cell cycle exit.

Type: Primary
Antigen: ASF1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-204/204
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité