Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JMJD7-PLA2G4B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3780R-HRP
BOSSBS-3780R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-3780R-HRP
Anti-JMJD7-PLA2G4B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
This gene encodes a member of the cytosolic phospholipase A2 protein family. Phospholipase A2 enzymes hydrolyze the sn-2 bond of phospholipids, releasing lysophospholipids and fatty acids. This enzyme may be associated with mitochondria and early endosomes. Most tissues also express read-through transcripts from the upstream gene into this gene, some of which may encode fusion proteins combining the N-terminus of the upstream gene including its JmjC domain with the almost complete coding region of this gene, including the C2 and cytoplasmic phospholipase A2 domains.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: JMJD7-PLA2G4B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité