Anti-SCD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-3787R-CY7
BOSSBS-3787R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3787R-CY7
Anti-SCD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Terminal component of the liver microsomal stearyl-CoA desaturase system, that utilizes O(2) and electrons from reduced cytochrome b5 to catalyze the insertion of a double bond into a spectrum of fatty acyl-CoA substrates including palmitoyl-CoA and stearoyl-CoA.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SCD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité