Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3791R-A647
BOSSBS-3791R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3791R-A647
Anti-RAE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Mutations in Rae1 and Gle2(Saccharomyces cerevisae homolog) genes have been shown to result in accumulation of poly(A)-containing mRNA in the nucleus, suggesting that the encoded proteins are involved in RNA export. It contains four WD40 motifs, and has been shown to localize to distinct foci in the nucleoplasm, to the nuclear rim, and to meshwork-like structures throughout the cytoplasm. This gene is thought to be involved in nucleocytoplasmic transport, and in directly or indirectly attaching cytoplasmic mRNPs to the cytoskeleton. Depletion of Rae1 from extracts or cells severely inhibits mitotic spindle assembly. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité