Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD75 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-3793R-A750
BOSSBS-3793R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-3793R-A750
Anti-CD75 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a type II membrane protein that catalyses the transfer of sialic acid from CMP sialic acid to galactose-containing substrates. The encoded protein, which is normally found in the Golgi apparatus but which can be proteolytically processed to a soluble form, is involved in the generation of the cell surface carbohydrate determinants and differentiation antigens HB6, CDw75, and CD76. This protein is a member of glycosyltransferase family 29. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: CD75
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-406/406
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité