Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Surface Layer Protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3797R-A680
BOSSBS-3797R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-3797R-A680
Anti-Surface Layer Protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
One of the most fascinating cell envelope structures in prokaryotic organisms is two-dimensional arrays of protein or glycoprotein subunits, termed S-layers (Surface Layers). They are composed of numerous identical subunits forming a symmetric, porous, lattice-like layer that completely covers the cell surface. The subunits are held together and attached to cell wall carbohydrates by non-covalent interactions, and they spontaneously reassemble in vitro by an entropy-driven process. In lactobacilli, S-layer proteins have been detected on many but not all species. Lactobacillus S-layer proteins differ from those of other bacteria in their smaller size and high predicted pI. The positive charge in Lactobacillus S-layer proteins is concentrated in the more conserved cell wall binding domain, which can be either N- or C-terminal depending on the species. The more variable domain is responsible for the self-assembly of the monomers to a periodic structure. The biological functions of Lactobacillus S-layer proteins are poorly understood, but in some species S-layer proteins mediate bacterial adherence to host cells or extracellular matrix proteins or have protective or enzymatic functions. Lactobacillus S-layer proteins show potential for use as antigen carriers in live oral vaccine design because of their adhesive and immunomodulatory properties and the general non-pathogenicity of the species.

Type: Primary
Antigen: Surface Layer Protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-400/444
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité