Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Kappa Light Chain Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-3800R-A750
BOSSBS-3800R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-3800R-A750
Anti-Kappa Light Chain Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Immunoglobulins belong to a group of related glyco proteins which make up 20% of serum proteins. Antigens and immunoglobulins react to confer immunity to individuals. Immunoglobulins have similar structures of two identical heavy chains and two identical light chains. Both the heavy chains and the light chains are divided into constant and variable regions. The constant regions have the same amino acid sequences between all the immunoglobulin classes. The variable regions have approximately 110 amino acids with high sequence variability. The amino acid sequence of the heavy chain determines the class of an immunoglobulin. The five types of immunoglobulin heavy chains are known as: IgG, IgA, IgM, IgD, and IgE. IgG is divided into four subclasses, and IgA is divided into two subclasses. In serum IgA and IgG are monomers with a single 4 polypeptide unit; while, IgM is a pen tamer. IgA may also form polymers. Kappa light chain antibody can be used for the identification of leukaemias, plasmacytomas and certain non Hodgkin's lymphomas. Kappa light chain contains one immunoglobulin like domain. The EU sequence has the INV allotypic marker, Ala 45 and Val 83. The ROY sequence has the INV allotypic marker, Ala 45 and Leu 83.

Type: Primary
Antigen: Kappa Light Chain
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité