Anti-ZNF772 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-3803R-CY3
BOSSBS-3803R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3803R-CY3
Anti-ZNF772 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Mammaglobin B may bind androgens and other steroids, it may also bind estramustine, a chemotherapeutic agent used for prostate cancer. It may be under transcriptional regulation of steroid hormones.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ZNF772
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité