Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLAA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3807R-CY3
BOSSBS-3807R-CY3EA 876 EUR InStock
BOSSBS-3807R-CY3
Anti-PLAA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Phospholipase A2 activator protein (PLAP), activates PLA2 (phospholipase A2 enzyme) and is an important mediator of eicosanoid generation. Also known as a pro-inflammatory agent, PLAP has been found in inflamed tissues and synovial fluid from patients with rheumatoid arthritis. As such, it is believed to play an important role in the regulation of inflammatory diseases. The formation of PLAP can be stimulated by IL-1 beta and TNF-alpha.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PLAA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité