Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDC34B/UBC3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-3813R-A750
BOSSBS-3813R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-3813R-A750
Anti-CDC34B/UBC3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
UBC3B is a ubiquitous and pleiotropic Ser/Thr protein kinase involved in cell growth and transformation. This gene encodes a protein similar to the E2 ubiquitin conjugating enzyme UBC3/CDC34. Studies suggest that CK2-dependent phosphorylation of this ubiquitin-conjugating enzyme functions by regulating beta-TrCP substrate recognition and induces its interaction with beta-TrCP, enhancing beta-catenin degradation.

Type: Primary
Antigen: CDC34B/UBC3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/238
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité