Anti-POU5F1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-3816R-A647
BOSSBS-3816R-A647EA 901 EUR InStock
BOSSBS-3816R-A647
Anti-POU5F1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Transcription factor that binds to the octamer motif (5'-ATTTGCAT-3'). Forms a trimeric complex with SOX2 on DNA and controls the expression of a number of genes involved in embryonic development such as YES1, FGF4, UTF1 and ZFP26. Critical for early embryogenesis and for embryonic stem cell pluripotency.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200
Type: Primary
Antigen: POU5F1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité