Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDF15 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3818R-HRP
BOSSBS-3818R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-3818R-HRP
Anti-GDF15 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Growth differentiation factor 15 (GDF15) is a member of the bone morphogenetic protein (BMP) family and the TGF-beta superfamily. It has been implicated in a variety of functions directly related to tumorigenicity including antiproliferative and pro-apoptotic effects. BMP proteins are secreted growth factors that are characterized by seven conserved cysteine residues. In general, they are regulators of cell growth and differentiation in both embryonic and adult tissues.GDF15 is an important downstream mediator of DNA damage signaling and a transcriptional target of p53.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: GDF15/MIC-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité