Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KDM1A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3821R-CY3
BOSSBS-3821R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3821R-CY3
Anti-KDM1A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Histone demethylase that demethylates both 'Lys-4' (H3K4me) and 'Lys-9' (H3K9me) of histone H3, thereby acting as a coactivator or a corepressor, depending on the context. Acts by oxidizing the substrate by FAD to generate the corresponding imine that is subsequently hydrolyzed. Acts as a corepressor by mediating demethylation of H3K4me, a specific tag for epigenetic transcriptional activation. Demethylates both mono- (H3K4me1) and di-methylated (H3K4me2) H3K4me. May play a role in the repression of neuronal genes. Alone, it is unable to demethylate H3K4me on nucleosomes and requires the presence of RCOR1/CoREST to achieve such activity. Also acts as a coactivator of androgen receptor (ANDR)-dependent transcription, by being recruited to ANDR target genes and mediating demethylation of H3K9me, a specific tag for epigenetic transcriptional repression. The presence of PRKCB in ANDR-containing complexes, which mediates phosphorylation of 'Thr-6' of histone H3 (H3T6ph), a specific tag that prevents demethylation H3K4me, prevents H3K4me demethylase activity of KDM1A. Demethylates di-methylated 'Lys-370' of p53/TP53 which prevents interaction of p53/TP53 with TP53BP1 and represses p53/TP53-mediated transcriptional activation. Demethylates and stabilizes the DNA methylase DNMT1. Required for gastrulation during embryogenesis. Component of a RCOR/GFI/KDM1A/HDAC complex that suppresses, via histone deacetylase (HDAC) recruitment, a number of genes implicated in multilineage blood cell development. Effector of SNAI1-mediated transcription repression of E-cadherin/CDH1, CDN7 and KRT8. Required for the maintenance of the silenced state of the SNAI1 target genes E-cadherin/CDH1 and CDN7.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KDM1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité