Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cyclin G2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-3822R-A750
BOSSBS-3822R-A750EA 864 EUR InStock
BOSSBS-3822R-A750
Anti-Cyclin G2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Cyclin G2 may play a role in growth regulation and in negative regulation of cell cycle progesssion. Cyclin G2 expression levels increase through the cell cycle to peak in the mid/late-S phase and decrease during G2/M phase. It may also contribute in maintaining the quiescent state of differentiated cells. Cyclin G2 is similar to cyclin A in the cyclin box, although no kinase activity is detected.

Type: Primary
Antigen: Cyclin G2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/344
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Pig; Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité