Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KDM3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-3824R-A555
BOSSBS-3824R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3824R-A555
Anti-KDM3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
JMJD1B (jumonji domain containing 1B), also known as KDM3B, 5qNCA (5q Nuclear Co-Activator) or C5orf7, is a member of the JHDM2 histone demethylase family of proteins. Expressed in a wide variety of tissues, JMJD1B localizes to the nucleus and contains one JMJC domain and a C-terminal zinc finger motif. JMJD1B functions as a histone demethylase and, using iron as a cofactor, demethylates lysine-9 of Histone H3. This suggests that JMJD1B plays a central role in the histone code. The gene encoding human JMJD1B is located within the 5q region of the genome that is often deleted in myeloid leukemias and myelodysplasias. This implies that JMJD1B may function as a tumor suppressor of myeloid leukemia. Eptopic expression of JMJD1B exhibits growth suppressive activities, further supporting a role for JMJD1B in tumor suppression.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KDM3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité