Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SDH Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3829R-HRP
BOSSBS-3829R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-3829R-HRP
Anti-SDH Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Sorbitol dehydrogenase (SDH), a member of the medium-chain dehydrogenase/reductase protein family and the second enzyme of the polyol pathway of glucose metabolism, converts sorbitol to fructose strictly using NAD(+) as coenzyme. SDH is expressed almost ubiquitously in all mammalian tissues. The enzyme has attracted considerable interest due to its implication in the development of diabetic complications as the polyol pathway is particularly active in hyperglycemic states. Although SORD is closely related to the class I long-chain alcohol dehydrogenases, it differs in substrate specificity, catalyzing polyols such as sorbitol and xylitol but having no activity towards primary alcohols.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SDH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité