Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATGL/Adipose Triglyceride Lipase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3831R-A680
BOSSBS-3831R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-3831R-A680
Anti-ATGL/Adipose Triglyceride Lipase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Catalyses the initial step in triglyceride hydrolysis in adipocyte and non-adipocyte lipid droplets. Also has acylglycerol transacylase activity. May act coordinately with LIPE/HLS within the lipolytic cascade. Regulates adiposome size and may be involved in the degradation of adiposomes. May play an important role in energy homeostasis. May play a role in the response of the organism to starvation, enhancing hydrolysis of triglycerides and providing free fatty acids to other tissues to be oxidised in situations of energy depletion.

Type: Primary
Antigen: ATGL/Adipose Triglyceride Lipase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 401-504/504
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité