Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PNPLA2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3831R-HRP
BOSSBS-3831R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-3831R-HRP
Anti-PNPLA2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Catalyzes the initial step in triglyceride hydrolysis in adipocyte and non-adipocyte lipid droplets. Also has acylglycerol transacylase activity. May act coordinately with LIPE/HLS within the lipolytic cascade. Regulates adiposome size and may be involved in the degradation of adiposomes. May play an important role in energy homeostasis. May play a role in the response of the organism to starvation, enhancing hydrolysis of triglycerides and providing free fatty acids to other tissues to be oxidized in situations of energy depletion.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PNPLA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité